Learn More
3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15446677
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 884495-03-8
Formule moléculaire C5H4BrFN2
Poids moléculaire (g/mol) 191.00
Numéro MDL MFCD05662413
Clé InChI QUZAKZBKMMUARE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-2-bromo-5-fluoropyridine, 2-bromo-5-fluoro-3-pyridylamine, 2-bromo-3-amino-5-fluoropyridine, 2-bromo-5-fluoro-3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 2-bromo-5-fluoro, abbypharma ap-31-3805, 2-bromo-5-fluoro-3-pyridinamine, 2-bromo-5-fluoro-pyridin-3-ylamine, pubchem1145, acmc-209qtb
CID PubChem 40427367
Nom IUPAC 2-bromo-5-fluoropyridin-3-amine
SMILES NC1=CC(F)=CN=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine
Point de fusion 97°C to 101°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 191
Pourcentage de pureté 97%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche