Learn More
3-Acétylquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15406007
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 33021-53-3 | C11H9NO | 171.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33021-53-3
Formule moléculaire C11H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 171.20
Numéro MDL MFCD00030698
Clé InChI VMZYRGLKJCRGST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetylquinoline, 1-quinolin-3-yl ethanone, ethanone, 1-3-quinolinyl, 1-3-quinolinyl ethanone, 3-quinolylethanone, 3-acetyl-chinolin, methyl quinolinyl ketone, 1-quinolin-3-yl-ethanone, 1-quinolin-3-yl ethan-1-one, s-1-4-cyanophenyl ethanamine hydrochloride form
CID PubChem 5325612
Nom IUPAC 1-quinoline-3-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=CN=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetylquinoline
Point de fusion 97°C to 99°C
Point d’ébullition 139°C (4 mmHg)
Quantité 1 g
Poids de la formule 171.2
Pourcentage de pureté 97%