Learn More
3-acétylpyrrole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11429972
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1072-82-8 | C6H7NO | 109.128 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1072-82-8
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.128
Numéro MDL MFCD00067759
Clé InChI KHHSXHXUQVNBGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetylpyrrole, 1-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl, 1-1h-pyrrol-3-yl-ethanone, 3-acetyl-1h-pyrrole, 3-acetyl pyrrole, pubchem22508, 3-acetyl-1h-pyrroline
CID PubChem 2737793
Nom IUPAC 1-(1H-pyrrol-3-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CNC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetylpyrrole
Point de fusion 110°C to 114°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 107151
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 97%