Learn More
3-Acétyl-2-méthyl-5-phénylthiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303147
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40932-63-6
Formule moléculaire C13H12OS
Poids moléculaire (g/mol) 216.30
Numéro MDL MFCD00151790
Clé InChI GREAZYFTAJMZFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetyl-2-methyl-5-phenylthiophene, 1-2-methyl-5-phenylthiophen-3-yl ethanone, 1-2-methyl-5-phenylthien-3-yl ethanone, ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thienyl, acmc-20anao, 3-acetyl-2-methyl-5-phenylthiohene, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thienyl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thiophenyl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-thiophen-3-yl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-thiophen-3-yl-ethanone
CID PubChem 2728765
Nom IUPAC 1-(2-méthyl-5-phénylthiophène-3-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C)SC(=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetyl-2-methyl-5-phenylthiophene
Point de fusion 67°C to 69°C
Quantité 1 g
Beilstein 8481276
Poids de la formule 216.3
Pourcentage de pureté 98%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche