Learn More
Anhydride 3,6-difluorophthalique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15453427
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 652-40-4 | C8H2F2O3 | 184.098 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 652-40-4
Formule moléculaire C8H2F2O3
Poids moléculaire (g/mol) 184.098
Numéro MDL MFCD00134537
Clé InChI AVLRPSLTCCWJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,6-difluorophthalic anhydride, 4,7-difluoroisobenzofuran-1,3-dione, 3,6-difluorophthalicanhydride, 1,3-isobenzofurandione, 4,7-difluoro, 4,7-difluoro-isobenzofuran-1,3-dione, pubchem1947, 3,6-difluorophthalic anhydride treated bsa, acmc-1avp1, ksc914s6p, 3,6 difluoro phthalic anhydride
CID PubChem 513918
Nom IUPAC Difluoro-4,7 benzofurane-2 dione-1,3
SMILES C1=CC(=C2C(=C1F)C(=O)OC2=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,6-Difluorophthalic anhydride
Point de fusion 218°C to 221°C
Quantité 500 mg
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 184.1
Pourcentage de pureté 97%