Learn More
Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10195313
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 99-33-2 | C7H3ClN2O5 | 230.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-33-2
Formule moléculaire C7H3ClN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 230.56
Numéro MDL MFCD00007248
Clé InChI NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoyl chloride, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzoic acid chloride, dnbc, 3,5-dinitrobenzoylchloride, unii-5jfa2dvm4d, ccris 3137, 5jfa2dvm4d, 3,5-dinitrobenzoyl, acmc-209scd, dnbc;
CID PubChem 7432
Nom IUPAC Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle
SMILES C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dinitrobenzoyl chloride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 67.0°C to 70.0°C
Couleur Jaune à beige
Point d’ébullition 196°C (15.0 hPa)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Beilstein 09, 414
Fieser 01,320
Merck Index 15, 3303
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 230.56
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou aiguilles cristallines