Learn More
Acide 3,5-Dinitro-2-méthylbenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15479367
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24341-76-2
Formule moléculaire C7H7BN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 225.95
Numéro MDL MFCD00757434
Clé InChI ZESXGHPFWNSQQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dinitro-2-methylphenylboronic acid, 3,5-dinitro-2-methylphenyl boronic acid, 2-borono-4,6-dinitrotoluene, 2-methyl-3,5-dinitrophenyl boronic acid, 3,5-dinitro-2-methylbenzeneboronic acid, boronicacid, b-2-methyl-3,5-dinitrophenyl, acmc-1ceer, 2-methyl-3,5-dinitro-phenyl boronic acid, boronicacid,b-2-methyl-3,5-dinitrophenyl
CID PubChem 4353496
Nom IUPAC Acide (2-méthyl-3,5-dinitrophényl)boronique
SMILES CC1=C(C=C(C=C1B(O)O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dinitro-2-methylbenzeneboronic acid
Point de fusion 122°C to 128°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 225.95
Pourcentage de pureté 96%