Learn More
3,5-Acide diméthoxyphénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11411697
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4670-10-4
Numéro MDL MFCD00016827
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethoxyphenylacetic acid
Point de fusion 102°C to 104°C
Formule moléculaire C8H14O
Quantité 1 g
Synonyme 2,4,4-trimethylcyclopentanone, cyclopentanone, 2,4,4-trimethyl, acmc-1aq0h, 1.1.3-trimethylcyclopentanon-4, cyclopentanone,2,4,4-trimethyl, 2,4,4-trimethyl-cyclopentan-1-one, 2,4,4-trimethyl cyclopentanone
Clé InChI OXTQEWUBDTVSFB-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1CC(CC1=O)(C)C
Nom IUPAC 2,4,4-triméthylcyclopentan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 126.20
CID PubChem 107324
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 98%