Learn More
3,5-dihydroxybenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3,5-Dihydroxybenzamide |
Point de fusion | ∽280°C (decomposition) |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 2690560 |
Poids de la formule | 153.14 |
Pourcentage de pureté | 97% |