Learn More
Acide 3,5-difluoro-2-méthoxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349725
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 737000-76-9
Formule moléculaire C7H7BF2O3
Poids moléculaire (g/mol) 187.94
Numéro MDL MFCD03095353
Clé InChI JXQHRWOUVJRCSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-3,5-difluorophenylboronic acid, acmc-209orz, 2-methoxy-3,5-difluoro-benzeneboronic acid, boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, boronic acid,b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronicacid, 3,5-bis fluoranyl-2-methoxy-phenyl boronic acid, b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid
CID PubChem 2734607
Nom IUPAC Acide (3,5-difluoro-2-méthoxyphényl) boronique
SMILES COC1=C(F)C=C(F)C=C1B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 112°C to 115°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 187.94
Pourcentage de pureté 97%