Learn More
3’,5’-Difluoro-2’-hydroxyacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11334686
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140675-42-9
Formule moléculaire C8H6F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.131
Numéro MDL MFCD00042476
Clé InChI MCDJUVXLLXTCFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone, 3,5-difluoro-2-hydroxyacetophenone, 2-acetyl-4,6-difluorophenol, ethanone,1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl, 1-acetyl-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene, acmc-1byqa, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl-ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxy-phenyl-ethanone
CID PubChem 2736976
Nom IUPAC 1-(3,5-difluoro-2-hydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone
Point de fusion 105°C to 109°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 172.13
Pourcentage de pureté 97%