Learn More
Acide 3,5-dichloro-2-hydroxybenzènesulfonique (sel sodique), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt |
Point de fusion | >300°C |
Quantité | 50 g |
Beilstein | 3640643 |
Poids de la formule | 265.05 |
Pourcentage de pureté | 99% |