Learn More
3,4-dichlorotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 95-75-0 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
40.95€ - 118.00€
Identifiants chimiques
CAS | 95-75-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 161.025 |
Numéro MDL | MFCD00000556 |
Clé InChI | WYUIWKFIFOJVKW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,4-dichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-4-methyl, toluene, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro-toluene, ksc486q9r, chembl47525, benzene,2-dichloro-4-methyl, 1,2-dichloro-4-methyl-benzene, # |
CID PubChem | 7256 |
Nom IUPAC | 1,2-dichloro-4-méthylbenzène |
SMILES | CC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11429662
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10763.30 |
250 g |
40.95€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11419662
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10763.0B |
1000 g |
118.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
95-75-0 | |
161.025 | |
WYUIWKFIFOJVKW-UHFFFAOYSA-N | |
7256 | |
CC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl |
C7H6Cl2 | |
MFCD00000556 | |
3,4-dichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-4-methyl, toluene, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro-toluene, ksc486q9r, chembl47525, benzene,2-dichloro-4-methyl, 1,2-dichloro-4-methyl-benzene, # | |
1,2-dichloro-4-méthylbenzène |
Spécification
3,4-Dichlorotoluene | |
∼-15°C | |
200°C to 202°C | |
C7H6Cl2 | |
MFCD00000556 | |
1931687 | |
WYUIWKFIFOJVKW-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-dichloro-4-méthylbenzène | |
7256 | |
98% |
95-75-0 | |
1.251 | |
85°C (185°F) | |
1.547 | |
UN3082 | |
3,4-dichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-4-methyl, toluene, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro-toluene, ksc486q9r, chembl47525, benzene,2-dichloro-4-methyl, 1,2-dichloro-4-methyl-benzene, # | |
CC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl | |
161.025 | |
161.03 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H227
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 202-447-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante