Learn More
Acide 3,4-dichlorobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11455707
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24112
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24112
CAS: 151169-75-4 | C6H5BCl2O2 | 190.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151169-75-4
Formule moléculaire C6H5BCl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.81
Numéro MDL MFCD01074646
Clé InChI JKIGHOARKAIPJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichlorophenyl boronic acid, 3,4-dichlorobenzeneboronic acid, 3,4-dichlorophenylboronicacid, 3,4-dichlorophenyl boranediol, 3,4-dichlorophenylbornic acid, chembl20776, 3,4-dichloro benzene boronic acid, boronic acid, 3,4-dichlorophenyl, pubchem1812
CID PubChem 2734330
Nom IUPAC Acide (3,4-dichlorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorobenzeneboronic acid
Point de fusion 270°C to 274°C
Quantité 5 g
Beilstein 7369790
Poids de la formule 190.82
Pourcentage de pureté 97%