Learn More
3-[4-(chlorométhyl)phényl]-1-méthyl-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 206.67 |
Pourcentage de pureté | 97% |