Learn More
3-(4-bromophényl)-4-(4-méthoxybenzyl)-5-méthyl-4H-1,2,4-triazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15416106
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1858241-84-5
Formule moléculaire C17H16BrN3O
Poids moléculaire (g/mol) 358.239
Numéro MDL MFCD22683153
Clé InChI YMJHVVWEYLBWNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-bromophenyl-4-4-methoxyphenyl methyl-5-methyl-1,2,4-triazole, 3-4-bromophenyl-4-4-methoxybenzyl-5-methyl-4h-1,2,4-triazole
CID PubChem 98000593
Nom IUPAC 3-(4-bromophényl)-4-[(4-méthoxyphényl)méthyl]-5-méthyl-1,2,4-triazole
SMILES CC1=NN=C(N1CC2=CC=C(C=C2)OC)C3=CC=C(C=C3)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Bromophenyl)-4-(4-methoxybenzyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazole
Quantité 500 mg
Poids de la formule 358.24
Pourcentage de pureté 97%