Learn More
Acide 3,4,5-triméthoxybenzènébrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308196
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 182163-96-8
Formule moléculaire C9H13BO5
Poids moléculaire (g/mol) 212.008
Numéro MDL MFCD01075676
Clé InChI RULQUTYJXDLRFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4,5-trimethoxybenzeneboronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boranediol, 3,4,5-trimethoxylphenylboronic acid, boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl, pubchem7894, acmc-1c5iu, ksc174i9j, 3,4,5-trimethoxy phenylboronic acid
CID PubChem 2734390
Nom IUPAC acide boronique (3,4,5-triméthoxyphényl)
SMILES B(C1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trimethoxybenzeneboronic acid
Point de fusion ∼245°C
Quantité 5 g
Beilstein 8205051
Poids de la formule 212.01
Pourcentage de pureté 98%