Learn More
3-(4,5-diméthyl-2-thiazolyl)-2,5-diphényl-2H-tétrazolium bromure, ∽ 98 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11319089 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 298-93-1
Formule moléculaire C18H16BrN5S
Poids moléculaire (g/mol) 414.33
Numéro MDL MFCD00011964,MFCD00066662
Clé InChI AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme thiazolyl blue, thiazolyl blue tetrazolium bromide, mmt tetrazolium, methylthiazoletetrazolium, mtt, thiazolyl blue monotetrazolium, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477i
CID PubChem 64965
ChEBI CHEBI:53233
SMILES [Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4, 5-Dimethyl-2-thazolyl)-2, 5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide
Couleur Orange-jaune
Quantité 10 g
Nom IUPAC 2-(4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium bromide
Poids de la formule 414.32
Pourcentage de pureté ∼98%
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenyl Tetrazolium Bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenylTetrazolium