Learn More
3-(3-Pipéridinyloxy)benzonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | 3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 202.26 |
Pourcentage de pureté | 99% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche