Learn More
3-(3-Pipéridinyloxy)benzonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11419680
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 902836-93-5
Formule moléculaire C12H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 202.257
Numéro MDL MFCD08061079
Clé InChI OSURJDMYHKQISX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-piperidinyloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yl-oxy benzonitrile, 3-3-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 3-piperidin-3-yl oxy benzonitrile
CID PubChem 22309128
Nom IUPAC 3-pipéridine-3-yloxybenzonitrile
SMILES C1CC(CNC1)OC2=CC=CC(=C2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile
Quantité 250 mg
Poids de la formule 202.26
Pourcentage de pureté 99%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche