Learn More
3-[3-(diméthylamino)propoxy]benzaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10652885
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 26815-13-4
Formule moléculaire C12H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 207.273
Numéro MDL MFCD09064988
Clé InChI CMVPGTWBRBJOQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-dimethylamino propoxy benzaldehyde, benzaldehyde,3-3-dimethylamino propoxy, 3-3-dimethylamino-propoxy-benzaldehyde, 3-3-dimethylaminopropoxy benzaldehyde
CID PubChem 10727031
Nom IUPAC 3-[3-(diméthylamino)propoxy]benzaldéhyde
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 207.27
Pourcentage de pureté 95%