Learn More
3-(3-bromophénoxy)-N,N-diméthylpropylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10402844
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 912569-57-4
Formule moléculaire C11H16BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 258.159
Numéro MDL MFCD03718729
Clé InChI FMYWALTVPROHIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-bromophenoxy-n,n-dimethylpropylamine, 3-3-bromophenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-3-bromophenoxy propyl dimethylamine
CID PubChem 2183561
Nom IUPAC 3-(3-bromophénoxy)-N,N-diméthylpropan-1-amine
SMILES CN(C)CCCOC1=CC(=CC=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Bromophenoxy)-N, N-dimethylpropylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 258.16
Pourcentage de pureté 97%