Learn More
3,3’,5,5’-tétra-tert-butyldiphénoquinone, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone |
Point de fusion | 242°C to 246°C |
Quantité | 2 g |
Beilstein | 1916759 |
Poids de la formule | 408.63 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |