Learn More
(3,3,3 -trifluoropropyl)méthyldichlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11319315
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 675-62-7
Formule moléculaire C4H7Cl2F3Si
Poids moléculaire (g/mol) 211.08
Numéro MDL MFCD00039294
Clé InChI OHABWQNEJUUFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3,3-trifluoropropyl methyldichlorosilane, 3,3,3-trifluoropropyl dichloromethylsilane, dichloro methyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, unii-38xgw8m24k, silane, dichloromethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dichloromethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane, dichloromethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, dichloro-methyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, 4-04-00-04169 beilstein handbook reference, ksc491g7h
CID PubChem 12666
Nom IUPAC dichloro-méthyl-(3,3,3-trifluoropropyl)silane
SMILES C[Si](CCC(F)(F)F)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 121°C to 122°C
Nom chimique ou matériau (3,3,3-Trifluoropropyl)methyldichlorosilane
Quantité 100 g
Numéro UN UN2985
Beilstein 1744964
Point d’éclair 15°C (59°F)
Poids de la formule 211.09
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.385
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.261