Learn More
Acide 3-(2,2,2-trifluoroéthoxy)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15499897
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 850593-08-7 | C8H8BF3O3 | 219.954 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 850593-08-7
Formule moléculaire C8H8BF3O3
Poids moléculaire (g/mol) 219.954
Numéro MDL MFCD07363846
Clé InChI SZLRKQKOUYNFDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2,2,2-trifluoroethoxy phenylboronic acid, 3-2,2,2-trifluoroethoxy phenyl boronic acid, 3-trifluoroethoxy phenylboronic acid, 3-2,2,2-trifluoroethoxy benzeneboronic acid, boronic acid,b-3-2,2,2-trifluoroethoxy phenyl, 1-2,2,2-trifluoro-ethoxy-benzene-3-boronic acid, acmc-209q3j, 3-trifluoroethoxyphenylboronic acid, 3-2,2,2-trifluoroethoxyl phenylboronic acid
CID PubChem 43145319
Nom IUPAC Acide [3-(2,2,2-trifluoroéthoxy)phényl]boronique
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)OCC(F)(F)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
Point de fusion 126°C to 129°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 219.95
Pourcentage de pureté 97%