Learn More
3-(1H-tétrazol-5-yl)phénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11481800
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 96859-34-6 | C7H6N4O | 162.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96859-34-6
Formule moléculaire C7H6N4O
Poids moléculaire (g/mol) 162.15
Numéro MDL MFCD06797247
Clé InChI IZORRBUQWFSCII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-1h-tetrazol-5-yl phenol, 5-3-hydroxyphenyl tetrazole, 3-2h-tetrazol-5-yl phenol, 3-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, 3-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, m-tetrazolylphenol, 3-2h-tetrazol-5-yl-phenol, 5-3-hydroxyphenyl-1h-tetrazole
CID PubChem 13455763
SMILES OC1=CC=CC(=C1)C1=NNN=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol
Point de fusion ∽220°C (decomposition)
Quantité 1 g
Nom IUPAC 3-(2H-1,2,3,4-tétrazol-5-yl)phénol
Poids de la formule 162.16
Pourcentage de pureté 97%