Learn More
3-(1-Naphtyl)acide benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15421039
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 881913-20-8 | C16H13BO2 | 248.088 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 881913-20-8
Formule moléculaire C16H13BO2
Poids moléculaire (g/mol) 248.088
Numéro MDL MFCD11045054
Clé InChI HFXYUCJLQZCNPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-naphthalen-1-yl phenyl boronic acid, 3-naphthalen-1-yl phenylboronic acid, 3-1-naphthyl phenylboronic acid, 3-1-naphthyl benzeneboronic acid, boronic acid, 3-1-naphthalenyl phenyl, 3-1-naphthyl phenyl boronic acid, 3-1-naphthalenyl phenyl-boronic acid
CID PubChem 58881077
Nom IUPAC Acide (3-naphtalén-1-ylphényl) boronique
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C2=CC=CC3=CC=CC=C32)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1-Naphthyl)benzeneboronic acid
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 18694809
Poids de la formule 248.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche