Learn More
Uvex™ Pantalon en coton pour femmes 248 avec taille élastique
Les pantalons sont 100 % coton et disposent d’une taille élastique, d’une poche latérale et conviennent au blanchiment industriel.
Marque:  Uvex™ 8152902
22.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15338762
  • 26.85€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 29-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Pantalon 100 % coton pour femmes adapté au blanchiment industriel
  • Poche latérale avec fermeture à boutons pression dissimulée
  • Taille élastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
38
General Purpose Pants
Blanc
Taped
Élastique
Pour femmes
Coton
Straight
1