Learn More
Ohaus™ 2 Racks de centrifugeuse, Rotors libres Frontier™ R-S4x100/5MIS
S’adaptent à l’intérieur d’un godet libre pour faciliter la centrifugation de tubes de taille / nombre personnalisés.
Marque: Ohaus™ 30314876
171.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliPermet de centrifuger des tubes de taille ou de nombre personnalisés/liliAdaptés à une utilisation dans les godets pour rotors libres Frontiertrade; R-S4x100/5MIS/li/ul
Spécification
7 x 5 à 7 ml | |
Rotors libres R-S4x100/5MIS | |
7 |
13 | |
Rack, 7 x 5 à 7 ml D13 mm RB, 2/boîte, V2 | |
2 |