Learn More
2-(triméthylsilyl)thiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15437678
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 18245-28-8 | C7H12SSi | 156.318 g/mol
2-(Trimethylsilyl)thiophene is used to produce 2,5-bis-adamantan-1-yl-thiophene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-(triméthylsilyl)thiophène est utilisé pour produire du 2,5-bis-adamantan-1-yl-thiophène.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. À conserver dans des conditions réfrigérées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18245-28-8
Formule moléculaire C7H12SSi
Poids moléculaire (g/mol) 156.318
Numéro MDL MFCD00005415
Clé InChI OANGLGSZPSFVDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thienyltrimethylsilane, 2-trimethylsilylthiophene, trimethyl thiophen-2-yl silane, silane, trimethyl-2-thienyl, trimethyl-2-thienylsilane, 2-trimethylsilyl thiophene, trimethyl 2-thienyl silane, amtsi021, acmc-1c71q, thien-2-yl-trimethyl-silane
CID PubChem 140360
Nom IUPAC triméthyl(thiophén-2-yl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trimethylsilyl)thiophene
Densité 0.926
Point d’éclair 41°C (106°F)
Indice de réfraction 1.497
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 156.32
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
2-(triméthylsilyl)thiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >