Learn More
2-(Trimethylsiloxy)ethylmethacrylat, 94 %, stab. mit 100 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379315
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-(Trimethylsiloxy)ethylmethacrylat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17407-09-9
Fórmula molecular C9H18O3Si
Peso molecular (g/mol) 202.33
Número MDL MFCD00053869
Clave InChI WUGOQZFPNUYUOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trimethylsilyl oxy ethyl methacrylate, 2-trimethylsilyloxy ethyl methacrylate, methacryloxyethoxytrimethylsilane, 2-trimethylsiloxy ethyl methacrylate, trimethylsiloxy-ethylmethacrylate, acmc-1buxw, trimethylsilyloxyethyl-methacrylate, 2-trimethylsiloxyethyl methacrylate, 2-trimethylsiloxy ethylmethacrylate
PubChem CID 87094
Nombre IUPAC 2-Trimethylsilyloxyethyl-2-methylprop-2-enoat
SMILES CC(=C)C(=O)OCCO[Si](C)(C)C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-(Trimethylsiloxy)ethyl methacrylate
Nombre de nota stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Densidad 0.995
Punto de ebullición 65°C (0.9 mmHg)
Temperatura de inflamación 42°C (107°F)
Índice de refracción 1.43
Cantidad 50 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.33
Porcentaje de pureza 94%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt