Learn More
2-(Trimethylsiloxy)ethylmethacrylat, 94 %, stab. mit 100 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-(Trimethylsiloxy)ethylmethacrylat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2-(Trimethylsiloxy)ethylmethacrylat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | 2-(Trimethylsiloxy)ethyl methacrylate |
Nombre de nota | stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol |
Densidad | 0.995 |
Punto de ebullición | 65°C (0.9 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 42°C (107°F) |
Índice de refracción | 1.43 |
Cantidad | 10 g |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Difficult to mix. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.33 |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur