Learn More
2-(trifluoromethoxy)phénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7025058
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32858-93-8
Formule moléculaire C7H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 178.11
Numéro MDL MFCD00236324
Clé InChI GQWMNVOVQZIPJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethoxy phenol, 2-trifluorormethoxy phenol, 2-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, o-trifluoromethoxyphenol, 2-trifluormethoxy phenol, trifluoromethoxyphenol, phenol, 2-trifluoromethoxy, trifluoromethoxy phenol, acmc-1cmde
CID PubChem 2777299
Nom IUPAC 2-(trifluorométhoxy)phénol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethoxy)phenol
Densité 1.332
Point d’ébullition 69°C to 71°C (60 mmHg)
Indice de réfraction 1.443
Quantité 1 g
Beilstein 1869013
Poids de la formule 178.11
Pourcentage de pureté 97%