Learn More
Acide 2-(trifluorométhoxy)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11369725
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175676-65-0
Formule moléculaire C7H6BF3O3
Poids moléculaire (g/mol) 205.93
Numéro MDL MFCD01320763
Clé InChI AIJCNTOYZPKURP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 2-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 2-trifluormethoxy phenylboronic acid, 2-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, 2-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 2-trifluormethoxyphenylboronic acid, o-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 2-trifluoromethoxy phenyl boranediol, boronic acid, 2-trifluoromethoxy phenyl
CID PubChem 2777204
Nom IUPAC Acide [2-(trifluorométhoxy)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Point de fusion 118°C to 120°C
Quantité 1 g
Beilstein 8766167
Poids de la formule 205.93
Pourcentage de pureté 98%