Learn More
2-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde, 96 %, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde |
% min. CAS | 95.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Incolore à jaune |
Point d’ébullition | 77°C (20.0 mmHg) |
Point d’éclair | 67°C |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 95% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 1 g |
Afficher plus |