Learn More
2-(trifluorométhoxy)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10504704
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 1535-75-7
Formule moléculaire C7H6F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 177.126
Numéro MDL MFCD00035959
Clé InChI ZFCOUBUSGHLCDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy-phenylamine, o-trifluoromethoxy aniline, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-anisidine, o-trifluoromethoxyaniline, 2-trifluoromethoxy aminobenzene, 2-trifluoromethoxy phenylamine, 2-trifluoromethoxy phenyl amine
CID PubChem 73754
Nom IUPAC 2-(trifluorométhoxy)aniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethoxy)aniline
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire CF3OC6H4NH2
Quantité 100 g
Poids de la formule 177.12
Pourcentage de pureté 97%