Learn More
2-Phénylindole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 948-65-2 | C14H11N | 193.249 g/mol
29.04€ - 91.66€
Identifiants chimiques
CAS | 948-65-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H11N |
Poids moléculaire (g/mol) | 193.249 |
Numéro MDL | MFCD00005608 |
Clé InChI | KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-phenylindole, 1h-indole, 2-phenyl, indole, 2-phenyl, stabilizer i, alpha-phenylindole, 2-phenyl indole, phenylindole, unii-mqd44hv3p1, .alpha.-phenylindole, mqd44hv3p1 |
CID PubChem | 13698 |
Nom IUPAC | 2-phényl-1H-indole |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC=CC=C3N2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11400088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23674.18 |
50 g |
29.04€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23674.30 |
250 g |
91.66€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
948-65-2 | |
193.249 | |
KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N | |
13698 | |
C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC=CC=C3N2 |
C14H11N | |
MFCD00005608 | |
2-phenylindole, 1h-indole, 2-phenyl, indole, 2-phenyl, stabilizer i, alpha-phenylindole, 2-phenyl indole, phenylindole, unii-mqd44hv3p1, .alpha.-phenylindole, mqd44hv3p1 | |
2-phényl-1H-indole |
Spécification
2-Phenylindole | |
189°C to 190°C | |
C14H11N | |
2-phenylindole, 1h-indole, 2-phenyl, indole, 2-phenyl, stabilizer i, alpha-phenylindole, 2-phenyl indole, phenylindole, unii-mqd44hv3p1, .alpha.-phenylindole, mqd44hv3p1 | |
C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC=CC=C3N2 | |
193.249 | |
193.25 |
948-65-2 | |
250°C (10 mmHg) | |
MFCD00005608 | |
KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N | |
2-phényl-1H-indole | |
13698 | |
95% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H318-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-436-3
missing translation for 'rtecsNumber' : NM1272500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante