Learn More
Chlorhydrate de 2-phénoxyéthymidamide dihydrate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-3485258
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 67386-38-3
Formule moléculaire C8H11ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 186.64
Numéro MDL MFCD00173806
Clé InChI ZLZLLGGMCNVVAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenoxyacetamidine hydrochloride, 2-phenoxyethanimidamide hydrochloride, 2-phenoxyacetimidamide hydrochloride, 2-phenoxy-acetamidine hcl, ethanimidamide, 2-phenoxy-, monohydrochloride, 2-phenoxyethanamidine, chloride, 2-phenoxyacetamidinehydrochloride, 2-phenoxy acetamidine hydrochloride, ethanimidamide,2-phenoxy-,hydrochloride 1:1
CID PubChem 2745912
Nom IUPAC 2-phenoxyethanimidamide ; chlorydrate
SMILES [H+].[Cl-].NC(=N)COC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride dihydrate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 222.68
Pourcentage de pureté 97%