Learn More
2-Pentyn-,1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11449893
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6261-22-9
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.118
Numéro MDL MFCD00040915
Clé InChI WLPYSOCRPHTIDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pentyn-1-ol, 2-pentyne-1-ol, 2-pentynol, zlchem 1280, pubchem13063, acmc-209n5w, ksc357i0r, 2-pentyn-1-01
CID PubChem 80421
Nom IUPAC pent-2-yn-1-ol
SMILES CCC#CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pentyn-1-ol
Densité 0.91
Point d’ébullition 154°C
Point d’éclair 58°C (136°F)
Odeur Recognizable
Formule linéaire CH3CH2C≡CCH2OH
Indice de réfraction 1.453
Quantité 5 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1734007
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 98%