Learn More
Acide 2-oxocyclopentylacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11441600
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1460-38-4 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1460-38-4
Formule moléculaire C7H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 142.154
Numéro MDL MFCD02093672
Clé InChI OLLLIBGOZUPLOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-oxocyclopentyl acetic acid, 2-oxocyclopentaneacetic acid, 2-oxo-cyclopentaneacetic acid, 2-oxocyclopentylacetic acid, 2-oxocyclopentyl acetic acid, 2-oxo-cyclopentaneaceticacid, acmc-1bx7z, 2-oxo-cyclopentyl acetic acid, cyclopentaneaceticacid, 2-oxo, 2-2-oxocyclopentyl aceticacid
CID PubChem 3569983
Nom IUPAC Acide 2-(2-oxycyclopentyl) acétique
SMILES C1CC(C(=O)C1)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Oxocyclopentylacetic acid
Point de fusion 47°C to 51°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Poids de la formule 142.15
Pourcentage de pureté 97%