Learn More
2-Oxocyclohexanepropionitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11494630
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4594-78-9 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4594-78-9
Formule moléculaire C9H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 151.21
Numéro MDL MFCD00013797
Clé InChI SPTVCXKSSRBTMN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-2-oxocyclohexyl propanenitrile, 2-2-cyanoethyl cyclohexanone, cyclohexanepropanenitrile, 2-oxo, 2-2-cyanethyl cyclohexanone, 2-oxo-1-cyclohexanepropionitrile, cyclohexanepropionitrile, 2-oxo, 2-oxocyclohexanepropionitrile, 2-.beta.-cyanoethyl cyclohexanone, 2-b-cyanoethyl cyclohexanone, 2-oxocyclohexanepropiononitrile
CID PubChem 96223
Nom IUPAC 3-(2-oxycyclohexyl)propanenitrile
SMILES O=C1CCCCC1CCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Oxocyclohexanepropionitrile
Densité 1.021
Point d’ébullition 138°C to 142°C (10 mmHg)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3276
Poids de la formule 151.21
Pourcentage de pureté 99%