Learn More
2-naphthalèneméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10646564
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1592-38-7 | C11H10O | 158.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1592-38-7
Formule moléculaire C11H10O
Poids moléculaire (g/mol) 158.2
Numéro MDL MFCD00004124
Clé InChI MFGWMAAZYZSWMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-naphthalenemethanol, 2-naphthylmethanol, 2-hydroxymethylnaphthalene, 2-naphthalene methanol, 2-naphthyl methanol, naphthalen-2-yl-methanol, naphthalen-2-yl methanol, 2-naphthylmethan-1-ol, 2-naphthylcarbinol, 2na
CID PubChem 74128
ChEBI CHEBI:27615
Nom IUPAC naphtalène-2-ylméthanol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Naphthalenemethanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 79°C to 83°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7CH2OH
Quantité 25 g
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 2-Naphthalenemethanol