Learn More
2-n-Propyl-1,3-propanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2612-28-4 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
30.70€ - 90.40€
Identifiants chimiques
CAS | 2612-28-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 118.18 |
Numéro MDL | MFCD00799394 |
Clé InChI | FZHZPYGRGQZBCV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-n-propylpropane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-propyl, 2-propyl-1,3-propanediol, 2-n-propyl-1,3-propanediol, 2-propylpropan-1,3-diol, 2-propyl-propane-l,3-diol, 1,3-propanediol,2-propyl, 1,1-bis hydroxymethyl butane, 2-n-propyl-propane-1,3-diol |
CID PubChem | 7021156 |
Nom IUPAC | 2-propylpropane-1,3-diol |
SMILES | CCCC(CO)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11439677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22152.03 |
1 g |
30.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11449677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22152.06 |
5 g |
90.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2612-28-4 | |
118.18 | |
FZHZPYGRGQZBCV-UHFFFAOYSA-N | |
7021156 | |
CCCC(CO)CO |
C6H14O2 | |
MFCD00799394 | |
2-n-propylpropane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-propyl, 2-propyl-1,3-propanediol, 2-n-propyl-1,3-propanediol, 2-propylpropan-1,3-diol, 2-propyl-propane-l,3-diol, 1,3-propanediol,2-propyl, 1,1-bis hydroxymethyl butane, 2-n-propyl-propane-1,3-diol | |
2-propylpropane-1,3-diol |
Spécification
2-n-Propyl-1,3-propanediol | |
C6H14O2 | |
2-n-propylpropane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-propyl, 2-propyl-1,3-propanediol, 2-n-propyl-1,3-propanediol, 2-propylpropan-1,3-diol, 2-propyl-propane-l,3-diol, 1,3-propanediol,2-propyl, 1,1-bis hydroxymethyl butane, 2-n-propyl-propane-1,3-diol | |
CCCC(CO)CO | |
118.18 | |
118.18 |
2612-28-4 | |
MFCD00799394 | |
FZHZPYGRGQZBCV-UHFFFAOYSA-N | |
2-propylpropane-1,3-diol | |
7021156 | |
98% |
Safety and Handling
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante