Learn More
Acétate de 2-n-butoxyéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347466
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 112-07-2 | C8H16O3 | 160.21 g/mol
2-n-Butoxyethyl acetate is used as a solvent for nitrocellulose lacquers, enamels, coating additives, epoxy resins, and varnishes. It is a film coalescing aid for polyvinyl acetate latex. Further, it stimulates the release of prostaglandin E(2), an arachidonic acid metabolite, in human epidermal keratinocytes. In addition to this, it serves as an ingredient in ink removers and spot removers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de 2-n-butoxyéthyle est utilisé comme solvant pour les laques de nitrate de cellulose, les émaux, les additifs de revêtement, les résines époxy et les vernis. Il s’agit d’un dispositif d’aide favorisant la coalescence de film en latex d’acétate de polyvinyle. De surcroît, il stimule la libération de la prostaglandine E(2), un métabolite de l’acide arachidonique, dans les kératinocytes épidermiques humains. Il sert par ailleurs d’ingrédient dans les produits encrivores et les détachants.
Solubilité
Miscible aux hydrocarbures et aux solvants organiques. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
CAS 112-07-2
Formule moléculaire C8H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 160.21
Numéro MDL MFCD00009457
Clé InChI NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butoxyethyl acetate, butyl glycol acetate, butylglycol acetate, ethylene glycol monobutyl ether acetate, 2-butoxyethanol acetate, butyl cellosolve acetate, ektasolve eb acetate, ethanol, 2-butoxy-, acetate, butylcelosolvacetat, 1-acetoxy-2-butoxyethane
CID PubChem 8160
Nom IUPAC 2-acétate de butoxyéthyle
SMILES CCCCOCCOC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-n-Butoxyethyl acetate
Point de fusion -64°C
Densité 0.942
Point d’ébullition 191°C to 192°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Odeur Fruit-like
Formule linéaire CH3COOCH2CH2O(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.413
Quantité 100 mL
Beilstein 1756960
Informations sur la solubilité Miscible with hydrocarbons and organic solvents. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 160.21
Pourcentage de pureté 98%