Learn More
(2-Morpholinopyrimidin-5-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10727485
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 937796-13-9
Formule moléculaire C9H13N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 195.222
Numéro MDL MFCD09966160
Clé InChI KYYQOJQTQOKGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-morpholinopyrimidin-5-yl methanol, 2-morpholin-4-yl pyrimidin-5-yl methanol, 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl methanol, 5-pyrimidinemethanol, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
CID PubChem 42556095
Nom IUPAC (2-morpholine-4-ylpyrimidine-5-yl)méthanol
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Morpholinopyrimidin-5-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 97%