Learn More
2-méthyltétrahydrofurane, 99+ %, pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 96-47-9 | C5H10O | 86.13 g/mol
41.61€ - 735.82€
Identifiants chimiques
CAS | 96-47-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.13 |
Clé InChI | JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran |
CID PubChem | 7301 |
Nom IUPAC | 2-méthyloxolane |
SMILES | CC1CCCO1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10387820
|
Thermo Scientific Acros
168361000 |
100 g | Flacon en verre |
41.61€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10082050
|
Thermo Scientific Acros
168365000 |
500 g | Flacon en verre |
113.57€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10713324
|
Thermo Scientific Acros
168360010 |
1 kg | Flacon en verre |
222.11€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10328493
|
Thermo Scientific Acros
168360025 |
2.5 kg | jerrycan en plastique |
226.13€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11381112
|
Thermo Scientific Acros
168360100 |
10 kg | Tambour métallique |
735.82€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
96-47-9 | |
86.13 | |
2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran | |
2-méthyloxolane |
C5H10O | |
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N | |
7301 | |
CC1CCCO1 |
Spécification
2-Methyltetrahydrofuran | |
96-47-9 | |
0.8600g/mL | |
Authentique | |
1.4046 to 1.4066 | |
0.86 | |
4 mPa.s (25°C) | |
15,6198 | |
Solubility in water: 150g/l (25°C) | |
CC1CCCO1 | |
86.13 | |
86.13 | |
Pures |
-136.0°C | |
Incolore | |
78.0°C to 80.0°C | |
Liquide | |
99% min. (GC) | |
C5H10O | |
17,12 | |
2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran | |
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthyloxolane | |
7301 | |
99+% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs très inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut former des peroxydes explosifs.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Porter des gants de protection
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-507-4
- 2-Methyltetrahydrofuran
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.