Learn More
2-méthylbenzothiazol-6-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15496677
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 68867-18-5 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68867-18-5
Formule moléculaire C8H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 165.21
Numéro MDL MFCD00227234
Clé InChI ROFBPPIQUBJMRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-6-benzothiazolol, 2-methylbenzo d thiazol-6-ol, 6-benzothiazolol, 2-methyl, 2-methylbenzothiazol-6-ol, 6-hydroxy-2-methylbenzothiazole, 6-hydroxy-2-methylbenzthiazole, pubchem17329, 2-methyl-benzothiazol-6-ol, 2-methyl-6-hydroxybenzothiazole, 6-hydroxy-2-methyl-benzothiazole
CID PubChem 759304
Nom IUPAC 2-méthyl-1,3-benzothiazol-6-ol
SMILES CC1=NC2=CC=C(O)C=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylbenzothiazol-6-ol
Point de fusion 159°C to 161°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 165.21
Pourcentage de pureté 96%