Learn More
Ester 1,3-propanediol d’acide2-méthylbenzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15480056
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 163517-56-4
Formule moléculaire C10H13BO2
Poids moléculaire (g/mol) 176.022
Numéro MDL MFCD06659935
Clé InChI UIDYFYHQHHMEKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-methylphenyl-1,3,2-dioxaborinane, 2-methylbenzeneboronic acid, propanediol cyclic ester, 2-methylphenylboronic acid propanediol cyclic ester, 2-o-tolyl-1,3,2-dioxaborinane, 2-2-methylphenyl 1,3,2-dioxaborinane, 1,3,2-dioxaborinane,2-2-methylphenyl, 2-methylbenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester, 2-methylphenylboronic acid,propanediol cyclic ester, 2-methylphenylboronic acid, propanediol cyclic ester
CID PubChem 23005365
Nom IUPAC 2-(2-méthylphényl)-1,3,2-dioxaborinane
SMILES B1(OCCCO1)C2=CC=CC=C2C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylbenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 176.02
Pourcentage de pureté 95%