Learn More
2-Méthyl-5-(trifluorométhoxy)acétophénone, 97 %
Code produit. p-7032120
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1373920-71-8
Formule moléculaire C10H9F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 218.175
Numéro MDL MFCD22201058
Clé InChI XVSBANNQMCDRTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-methyl-5'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-2-methyl-5-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 2-methyl-5-trifluoromethoxy acetophenone
CID PubChem 86277664
Nom IUPAC 1-[2-méthyl-5-(trifluorométhoxy)phényl]éthanone
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)acetophenone
Quantité 250 mg
Poids de la formule 218.17
Pourcentage de pureté 97%