Learn More
2-Méthyl-3-butyn-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 115-19-5 | C5H8O | 84.12 g/mol
38.85€ - 141.00€
Identifiants chimiques
CAS | 115-19-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.12 |
Clé InChI | CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-methyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl, 3-methyl-1-butyn-3-ol, 3-methylbutynol, 2-methyl-2-butynol, ethynyldimethylcarbinol, carbavane, dimethylethynylcarbinol, dimethylethynylmethanol, 1,1-dimethyl-2-propynol |
CID PubChem | 8258 |
Nom IUPAC | 2-méthylbut-3-yn-2-ol |
SMILES | CC(C)(C#C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10502561
|
Thermo Scientific Acros
156822500 |
250 mL | Flacon en verre |
38.85€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10449260
|
Thermo Scientific Acros
156820010 |
1 L | Flacon en verre |
69.15€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11924621
|
Thermo Scientific Acros
156820025 |
2.5 L | Flacon en verre |
141.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
115-19-5 | |
84.12 | |
2-methyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl, 3-methyl-1-butyn-3-ol, 3-methylbutynol, 2-methyl-2-butynol, ethynyldimethylcarbinol, carbavane, dimethylethynylcarbinol, dimethylethynylmethanol, 1,1-dimethyl-2-propynol | |
2-méthylbut-3-yn-2-ol |
C5H8O | |
CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N | |
8258 | |
CC(C)(C#C)O |
Spécification
2-Methyl-3-butyn-2-ol | |
3.0°C | |
0.8608g/mL | |
21°C | |
1% max. tetrahydrofuran (GC) | |
HC≡CC(CH3)2OH | |
01,I,235 | |
15,6108 | |
2-methyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl, 3-methyl-1-butyn-3-ol, 3-methylbutynol, 2-methyl-2-butynol, ethynyldimethylcarbinol, carbavane, dimethylethynylcarbinol, dimethylethynylmethanol, 1,1-dimethyl-2-propynol | |
CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylbut-3-yn-2-ol | |
8258 | |
84.12 | |
Poudre ou cristaux |
115-19-5 | |
Marron à blanc | |
104.0°C | |
Authentique | |
C5H8O | |
1.4200 to 1.4220 | |
01,674 | |
0.8608 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetone,benzene,cellosolve,,carbon tetrachloride,cyclohexanone,diethylene,glycol,ethyl acetate,kerosine,methyl ethyl,ketone,mineral spirits,monoethanolamine | |
CC(C)(C#C)O | |
84.12 | |
3.02 mPa.s (20°C) | |
98% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Ne pas manger, boire ou fumer lors de l’utilisation de
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-070-5
- 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .